Learn More
Nickel(II) Sulfate Hexahydrate, ≥99.99% Trace Metals Basis, Honeywell™
Código de producto. p-7120623 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15685620 50 g Poly Bottle 50 g
15675620 250 g Poly Bottle 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15685620 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 46790150G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Base de trazas metálicas al ≥ 99,99 %
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10101-97-0
Fórmula molecular H12NiO10S
Peso molecular (g/mol) 262.839
Número MDL MFCD00149813
Clave InChI RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
PubChem CID 5284429
ChEBI CHEBI:53437
Nombre IUPAC níquel(2+); sulfato; hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) sulfate hexahydrate
Punto de fusión 53°C
Color Verde
pH 4 to 6 (at 20°C)
Forma física Solid
Cantidad 50 g
Fórmula lineal NiSO4 · 6H2O
Número UN UN3077
Información de solubilidad In water 378g/L at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.85g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.99% (trace metals basis)
Olor Odorless
Envase Poly Bottle
Densidad 1.95g/cm3; Vapor Density: 2.07 (vs air)