Learn More
NICE-3 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18684614 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18684614 50 μg 50 microlitros
18645152 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18684614
Marca: Novus Biologicals NBP29738950ul
Rabbit Polyclonal Antibody
NICE-3 Polyclonal antibody specifically detects NICE-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NICE-3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen chromosome 1 open reading frame 43, HCV NS5A-transactivated protein 4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NICE-3 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25912
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG