Learn More
NICE-3 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18461782 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18461782 25 μL 25 microlitros
18232066 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18461782
Marca: Novus Biologicals NBP18798625ul
Rabbit Polyclonal Antibody
NICE-3 Polyclonal specifically detects NICE-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NICE-3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen chromosome 1 open reading frame 43, HCV NS5A-transactivated protein 4
Símbolos de los genes C1ORF43
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:AMKSRRGPHVPVGHNAPKDLKEEIDIRLSRVQDIKYEPQLLADDDARLLQLETQGNQSCYNYLYRMKALDAIRTS
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25912
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only