Learn More
NICE-3 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Código de producto. 18548480 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18548480 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18548480 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297389AF700
Rabbit Polyclonal Antibody
NICE-3 Polyclonal antibody specifically detects NICE-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NICE-3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen chromosome 1 open reading frame 43, HCV NS5A-transactivated protein 4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NICE-3 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25912
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG