Learn More
Cytiva Ni Sepharose™ excel
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
25mL
100 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
Descripción
Ni Sepharose excel permite la carga directa de muestras sin tener que realizar procedimientos de pretratamiento extensos y que requieren mucho tiempo.
- Cargue muestras de cultivo celular eucariótico que contengan proteínas secretadas marcadas con histidina directamente con capacidad de unión retenida.
- Aumente el rendimiento de la proteína objetivo y disminuya la degradación mediante una manipulación reducida y simplificada de las muestras.
- Elija entre varios formatos para la detección y purificación preparativa de proteínas marcadas con histidina.
- Ni Sepharose excel es un medio IMAC precargado con iones de níquel muy fuertemente ligado a un ligando quelante, permitiendo la carga de muestras que generalmente causan el pelado de iones metálicos.
- Ni Sepharose excel está diseñado principalmente para la captura y purificación de proteínas marcadas con histidina secretadas en sobrenadantes de cultivo celular de células eucariotas como células de insectos o células CHO.
Especificaciones
Especificaciones
| Tampón | 0,01 M de HCl y 0,01 M de NaOH (una semana), 10 mM de EDTA, 5 mm de DTT, 1 M de NaOH, 5 mM TCEP, 20 mM beta-mercapto etanol y 6 M guanidine-HCl (24 horas), 500 mM Imidazol y 100 mM EDTA (2 horas), 2-propanol al 30 % |
| Tipo de producto | Medios de cromatografía de alto rendimiento Ni Sepharose |
| Cantidad | 100 ml |
| Caudal | De 150 a 600 cm/h |
| Intervalo de pH | De 2 a 12 |
| Tamaño de partículas | 90 μm |
| Tipo de soporte | Agarosa muy entrecruzada al 6 % |
| Contenido y almacenamiento | De 4° a 30 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Captura y purificación de proteínas etiquetadas con His secretadas en sobrenadantes de cultivo de células eucariotas por cromatografía de afinidad iónica de metal inmovilizado (IMAC) |
| Matrix | Ni-Sepharose |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- EUH208-Contiene nickel. Puede provocar una reacción alérgica.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: nickel, ethanol