Descripción
Ni Sepharose 6 Fast Flow es miembro de la gama de medios de cromatografía IMAC Cytiva para la captura y purificación intermedia.
- Diseñado para ampliar la purificación de proteínas marcadas con histidina.
- Alta capacidad de unión de proteínas y mínima fuga de iones Ni2+
- Como medio BioProcess cumple con las demandas industriales de seguridad de suministro, rendimiento sólido y soporte normativo.
- Disponible en prácticos formatos de columna preempaquetada HisPrep y HisTrap
- Compuesto de gránulos de agarosa 6 % entrecruzados modificados con un ligando quelante novedoso inmovilizado a la matriz base y precargados con iones Ni2+ para la purificación de proteínas marcadas con histidina.
- La química de acoplamiento y el ligando novel está diseñado para dar la mínima fuga de ligando y de Ni2+ mientras que proporciona la alta capacidad.
- Disponible en una amplia gama de tamaños de paquetes a granel y formatos preempaquetados para facilitar el proceso de ampliación y desarrollo.
- Como miembro de la gama de medios BioProcess, Ni Sepharose 6 Fast Flow satisface las demandas industriales con seguridad de suministro y soporte técnico y normativo integral.
Especificaciones
Especificaciones
| Tampón | 0,1 M de HCl, 0,1 M de NaOH, 8 M de urea |
| Tipo de producto | Medios de cromatografía 6 FF Ni Sepharose |
| Cantidad | 100 ml |
| Altura (imperial) | 9,84 in |
| Altura (métrico) | 250 mm |
| Caudal | 600 cm/h |
| Presión máxima | 1bar |
| Intervalo de pH | De 3 a 12 |
| Tamaño de partículas | 90 μm |
| Tipo de soporte | Agarosa entrecruzada al 6 % |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3