Learn More
Cytiva Ni Sepharose™ 6 de flujo rápido
Código de producto. 10291210 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5mL
25mL
100 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
100 ML
25 ML
5 ml
500 ml
10291210 25mL 25 ML
11540814 5mL 5 ml
10343060 100 ml 100 ML
10353060 500 ml 500 ml
4 options
Código de producto. 10291210
Marca: Cytiva 17531801
Combina las ventajas de Ni2 para la purificación de proteínas marcadas con histidina con las propiedades ya establecidas en el sector de la plataforma de flujo rápido de Sepharose. Cytiva Lifescience™ Ni Sepharose™ 6 de flujo rápido forma parte de una gama de medios de cromatografía IMAC para captura y purificación intermedia.
Ni Sepharose 6 Fast Flow es miembro de la gama de medios de cromatografía IMAC Cytiva para la captura y purificación intermedia.
  • Diseñado para ampliar la purificación de proteínas marcadas con histidina.
  • Alta capacidad de unión de proteínas y mínima fuga de iones Ni2+
  • Como medio BioProcess cumple con las demandas industriales de seguridad de suministro, rendimiento sólido y soporte normativo.
  • Disponible en prácticos formatos de columna preempaquetada HisPrep y HisTrap
  • Compuesto de gránulos de agarosa 6 % entrecruzados modificados con un ligando quelante novedoso inmovilizado a la matriz base y precargados con iones Ni2+ para la purificación de proteínas marcadas con histidina.
  • La química de acoplamiento y el ligando novel está diseñado para dar la mínima fuga de ligando y de Ni2+ mientras que proporciona la alta capacidad.
  • Disponible en una amplia gama de tamaños de paquetes a granel y formatos preempaquetados para facilitar el proceso de ampliación y desarrollo.
  • Como miembro de la gama de medios BioProcess, Ni Sepharose 6 Fast Flow satisface las demandas industriales con seguridad de suministro y soporte técnico y normativo integral.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón 0,1 M de HCl, 0,1 M de NaOH, 8 M de urea
Tipo de producto Medios de cromatografía 6 FF Ni Sepharose
Cantidad 25mL
Altura (imperial) 9,84 in
Altura (métrico) 250 mm
Caudal 600 cm/h
Presión máxima 1bar
Intervalo de pH De 3 a 12
Tamaño de partículas 90 μm
Tipo de soporte Agarosa entrecruzada al 6 %
Contenido y almacenamiento De 4° a 30 °C
Matrix Ni-Sepharose
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethanol, Nickel