missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
NHERF-2 Polyclonal antibody specifically detects NHERF-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NHERF-2 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.04-0.4 μg/ml, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol |
| Alias de gen | E3KARP, Na(+)/H(+) exchange regulatory cofactor NHE-RF2, NHE3RF2, NHERF2MGC104639, NHERF-2NHE3 kinase A regulatory protein E3KARP, OCTS2, SIP-1SRY-interacting protein 1, sodium/hydrogen exchanger, Sodium-hydrogen exchanger regulatory factor 2, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), isoform 3 regulator 2, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), isoform 3 regulatoryfactor 2, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 3 regulator 2, Solute carrier family 9 isoform A3 regulatory factor 2, TKA-1SIP1, Tyrosine kinase activator protein 1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: ETDEHFKRLRVTPTEEHVEGPLPSPVTNGTSPAQLNGGSACSSRSDLPGSD |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?