missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NHE8 Antibody (7A11), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18108639 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18108639 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18108639

Marca: Novus Biologicals NB11062091B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NHE8 Monoclonal specifically detects NHE8 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NHE8
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 7A11
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
N.º de referencia del gen Q9Y2E8
Alias de gen DKFZp686C03237, KIAA0939DKFZp686C03237, MGC138418, Na(+)/H(+) exchanger 8, NHE-8, NHE8FLJ42500, sodium/hydrogen exchanger 8, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), isoform 8, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 8, Solute carrier family 9 member 8
Símbolos de los genes SLC9A8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A fusion protein containing the C-terminal 89 residues of human NHE8. [Swiss-Prot# Q9Y2E8]
Peso molecular del antígeno 80 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Golgi Apparatus Markers, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23315
Especificidad de la prueba This is specific for the 85 kDa mature glycosylated form of the protein. It does not recognize the 55 kDa immature form.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.