Learn More
Novus Biologicals™ NHE6/SLC9A6 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30067007 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
30067007 100 μg 100 microgramos
30067032 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 30067007
Marca: Novus Biologicals™ NBP330923100ug
Rabbit Polyclonal Antibody
NHE6/SLC9A6 Polyclonal antibody specifically detects NHE6/SLC9A6 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NHE6/SLC9A6
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot : 1:400
Formulación Phosphate buffered saline
Alias de gen MRSA, NHE6isoform 6, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 6, Solute carrier family 9 member 6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide derived from human NHE6/SLC9A6 protein
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10479
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.