Learn More
NHE6/SLC9A6 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200062715 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18631522 0.02 mL 0.02 ml
18611982 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18631522
Marca: Novus Biologicals NBP2939870.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
NHE6/SLC9A6 Polyclonal antibody specifically detects NHE6/SLC9A6 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NHE6/SLC9A6
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen MRSA, NHE6isoform 6, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 6, Solute carrier family 9 member 6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 542-701 of human SLC9A6 (NP_001036002.1). VDSDQEHLGVPENERRTTKAESAWLFRMWYNFDHNYLKPLLTHSGPPLTTTLPACCGPIARCLTSPQAYENQEQLKDDDSDLILNDGDISLTYGDSTVNTEPATSSAPRRFMGNSSEDALDRELAFGDHELVIRGTRLVLPMDDSEPPLNLLDNTRHGPA
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10479
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG