missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NGX6 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18114000 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18114000 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18114000 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298040C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NGX6 Polyclonal specifically detects NGX6 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NGX6
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C9orf127, chromosome 9 open reading frame 127, NAG-5, nasopharyngeal carcinoma expressed 6, nasopharyngeal carcinoma related protein, Nasopharyngeal carcinoma-associated gene 6 protein, NGX6MGC120460, Protein NAG-5, Protein NGX6, RP11-112J3.10, transmembrane protein 8B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NGX6 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51754
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.