missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NGRN Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18673531 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18673531 0.02 mL 0.02 ml
18676661 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18673531 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2938110.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NGRN Polyclonal antibody specifically detects NGRN in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NGRN
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen DSC92, FI58G, Mesenchymal stem cell protein DSC92, neugrin, neugrin, neurite outgrowth associated, neurite outgrowth associated protein, Neurite outgrowth-associated protein, Spinal cord-derived protein FI58G
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 62-291 of human NGRN (NP_001028260.2). QAIRFQKIRRQMEAPGAPPRTLTWEAMEQIRYLHEEFPESWSVPRLAEGFDVSTDVIRRVLKSKFLPTLEQKLKQDQKVLKKAGLAHSLQHLRGSGNTSKLLPAGHSVSGSLLMPGHEASSKDPNHSTALKVIESDTHRTNTPRRRKGRNKEIQDLEESFVPVAAPLGHPRELQKYSSDSESPRGTGSGALPSGQKLEELKAEEPDNFSSKVVQRGREFFDSNGNFLYRI
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51335
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.