missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NgR2/NgRH1/RTN4RL2 Antibody (P14) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18257750 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.2 mg
Tamaño de la unidad:
0.20 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18257750 0.2 mg 0.20 miligramo
18085456 0.025 mg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18257750

Marca: Novus Biologicals NBP2526760.2MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

NgR2/NgRH1/RTN4RL2 Monoclonal specifically detects NgR2/NgRH1/RTN4RL2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NgR2/NgRH1/RTN4RL2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon P14
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:2000, Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, CyTOF-ready
Formulación PBS with 0.02% Proclin 300. with 0.02% Proclin 300
Alias de gen NgR2, NGRH1, reticulon 4 receptor-like 2
Símbolos de los genes RTN4RL2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno (His)6-tagged fragment of rat NgR2 (amino acids 279-420).
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.2 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 349667
Especificidad de la prueba The antibody binds to human NgR2 with a Kd of 2.3 nM and to rat NgR2 with a Kd of 0.48 nM (bivalent binding).
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20C.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.