missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NgR2/NgRH1/RTN4RL2 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18636169 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18636169 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18636169

Marca: Novus Biologicals NBP241200UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NgR2/NgRH1/RTN4RL2 Polyclonal antibody specifically detects NgR2/NgRH1/RTN4RL2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NgR2/NgRH1/RTN4RL2
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen NgR2, NGRH1, reticulon 4 receptor-like 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the carboxy terminus of human RTN4RL2. The immunogen is located within amino acids 330 - 380 of RTN4RL2. Amino Acid Squence: LYRDLPAEDSRGRQGGDA
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Signaling
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 349667
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.