missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NGFR/TNFRSF16/p75NTR Antibody (SPM299), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18510395 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18510395 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18510395 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP311470MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NGFR/TNFRSF16/p75NTR Monoclonal antibody specifically detects NGFR/TNFRSF16/p75NTR in Human, Feline, Ferret, Monkey, Baboon, Rabbit, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NGFR/TNFRSF16/p75NTR
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon SPM299
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD271, CD271 antigen, Gp80-LNGFR, member 16, nerve growth factor receptor, NGF receptor, p75 ICD, TNFRSF16nerve growth factor receptor (TNFR superfamily, member 16), tumor necrosis factor receptor superfamily member 16
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NGFR from A875 melanoma cells
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4804
Especies diana Human, Feline, Ferret, Monkey, Baboon, Rabbit, Mouse (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.