missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NGFR/TNFRSF16/p75NTR Antibody (NGFR5), Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 18192619 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18192619 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18192619

Marca: Novus Biologicals NBP247965APCCY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NGFR/TNFRSF16/p75NTR Monoclonal specifically detects NGFR/TNFRSF16/p75NTR in Human, Feline, Ferret, Monkey, Baboon, Rabbit, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NGFR/TNFRSF16/p75NTR
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon NGFR5
Conjugado APC-Cyanine7
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CD271, CD271 antigen, Gp80-LNGFR, member 16, nerve growth factor receptor, NGF receptor, p75 ICD, TNFRSF16nerve growth factor receptor (TNFR superfamily, member 16), tumor necrosis factor receptor superfamily member 16
Símbolos de los genes NGFR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NGFR from A875 melanoma cells
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Apoptosis, Neuronal Cell Markers, Neuronal Stem Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4804.0
Especificidad de la prueba It recognizes a glycoprotein of 75kDa, identified as low affinity Nerve Growth Factor (NGF) Receptor (p75NGFR) or Neurotrophin Receptor (p75NTR). Its epitope spans in aa 1-160 of extracellular domain of NGFR/NTR. NGF-receptor contains an extracellular domain containing four 40-amino acid repeats with 6 cysteine residues at conserved positions followed by a serine/threonine-rich region, a single transmembrane domain, and a 155-amino acid cytoplasmic domain. The cysteine-rich region contains the nerve growth factor binding domain. NGF is important for the development, differentiation, and survival of variety of neuronal and non-neuronal cells. Its action is mediated by binding two distinct receptors, the high affinity p140 and low affinity p75.
Especies diana Human, Feline, Ferret, Monkey, Baboon, Rabbit, Mouse (Negative), Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.