missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NGFR/TNFRSF16/p75NTR Antibody (2F1C2) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18226623 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18226623 0.025 mL 25 microlitros
18240864 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18226623 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP151590SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NGFR/TNFRSF16/p75NTR Monoclonal specifically detects NGFR/TNFRSF16/p75NTR in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NGFR/TNFRSF16/p75NTR
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 2F1C2
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:1000
Formulación Ascites with 0.03% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P08138
Alias de gen CD271, CD271 antigen, Gp80-LNGFR, member 16, nerve growth factor receptor, NGF receptor, p75 ICD, TNFRSF16nerve growth factor receptor (TNFR superfamily, member 16), tumor necrosis factor receptor superfamily member 16
Símbolos de los genes NGFR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human p75NTR/NGF Receptor expressed in E. coli. [UniProt# P08138]
Peso molecular del antígeno 45 kDa
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4804
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Ascites
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.