Learn More
LNI Swissgas NG EOLO XL 10 L
Código de producto. 17842339 Tienda LNI Swissgas Productos
Change view
Click to view available options
Tensión:
100/115/220/230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
17842339 100/115/220/230 V cada uno
1 options
Código de producto. 17842339
Marca: LNI Swissgas 6920.72.110
PSA nitrogen generator with catalyst oven.
  • PSA nitrogen generator 10 L/min.
  • With catalyst oven.
  • Needs source of dry, oil free air
Especificaciones
Tensión 100/115/220/230 V
Tipo Generador de gas nitrógeno