Learn More
LNI Swissgas NG CASTORE BASIC 180
Tienda LNI Swissgas Productos
Click to view available options
Tensión:
100/115/220/230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Needs source of dry and oil free air.
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | 100/115/220/230 V |
| Tipo | Generador de gas nitrógeno |