Descripción
NFXL1 Polyclonal specifically detects NFXL1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NFXL1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q6ZNB6 |
| Alias de gen | FLJ16294, HOZFP, NF-X1-type zinc finger protein NFXL1, nuclear transcription factor, X-box binding-like 1, Ovarian zinc finger protein, OZFP, up-regulated in colon cancer 5, URCC5 |
| Símbolos de los genes | NFXL1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only