Learn More
Abnova™ NFKBIA (Human) Recombinant Protein
Descripción
- Sequence: MFQAAERPQEWAMEGPRDGLKKERLLDDRHDSGLDSMKDEEYEQMVKELQEIRLEPQEVPRGSEPWKQQLTEDGDSFLHLAIIHEEKALTMEVIRQVKGDLAFLNFQNNLQQTPLHLAVITNQPEIAEALLGAGCDPELRDFRGNTPLHLACEQGCLASVGVLTQSCTTPHLHSILKATNYNGHTCLHLASIHGYLGIVELLVSLGADVNAQEPCNGRTALHLAVDLQNPDLVSLLLKCGADVNRVTYQGYSPYQLTWGRPSTRIQQQLGQLTLENLQMLPESEDEESYDTESEFTEFTEDELPYDDCVFGGQRLTL
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AAH04983 |
| ID de gen (Entrez) | 4792 |
| Nombre | nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor, alpha |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 10 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | IKBA, MAD-3, NFKBI |
| Símbolo de gen | NFKBIA |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Mostrar más |