missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NFkB2/NFkB p100 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200104139 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30232761 20 μL 20 microlitros
30227090 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30232761

Marca: Novus Biologicals NBP33334520ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

NFkB2/NFkB p100 Monoclonal antibody specifically detects NFkB2/NFkB p100 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno NFkB2/NFkB p100
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen CVID10;H2TF1;LYT10;LYT-10;NF-kB2;Nuclear factor NF-kappa-B p100 subunit;p100;p49/p100;p52
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 800-900 of human NFkB2/NFkB p100 (NP_001070962.1).,, Sequence:, LRSLVDTYRQTTSPSGSLLRSYELAGGDLAGLLEALSDMGLEEGVRLLRGPETRDKLPSTAEVKEDSAYGSQSVEQEAEKLGPPPEPPGGLCHGHPQPQVH
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4791
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.