Descripción
NFkB2/NFkB p100 Monoclonal antibody specifically detects NFkB2/NFkB p100 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NFkB2/NFkB p100 |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA |
| Alias de gen | CVID10;H2TF1;LYT10;LYT-10;NF-kB2;Nuclear factor NF-kappa-B p100 subunit;p100;p49/p100;p52 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 800-900 of human NFkB2/NFkB p100 (NP_001070962.1).,, Sequence:, LRSLVDTYRQTTSPSGSLLRSYELAGGDLAGLLEALSDMGLEEGVRLLRGPETRDKLPSTAEVKEDSAYGSQSVEQEAEKLGPPPEPPGGLCHGHPQPQVH |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |