missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NFkB1/NFkB p105 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18494636 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18494636 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18494636

Marca: Novus Biologicals NBP177395IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NFkB1/NFkB p105 Polyclonal antibody specifically detects NFkB1/NFkB p105 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NFkB1/NFkB p105
Aplicaciones Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DNA-binding factor KBF1, EBP-1, NF-kappa-B, NF-kB1, NFKB1, NFKB-p105, Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit, Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1, p105
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A genomic peptide made to an N-terminal region of the human NFkB p105/p50 protein (within residues 400-590). [Swiss-Prot P19838]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4790
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.