Learn More
Novus Biologicals™ NFkB p50 (NLS) Inhibitor Peptide Set
Código de producto. 18132244 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
5 miligramos
18132244 5 mg 5 miligramos
18705373 2 mg 2 miligramos
2 options
Código de producto. 18132244
Marca: Novus Biologicals™ NBP2293235MG
Applications: Functional (Inhibition)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especie del huésped Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Chicken, Xenopus
Componentes NF-kB p50 (NLS) Inhibitor peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKKVQRKRQKLM (p50 NLS sequence: VQRKRQKLM). Molecular weight: 3529. Antennapedia Control peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKK. Molecular weight: 2361
Para utilizar con (aplicación) Functional (Inhibition)
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Cantidad 5 mg
Tipo de producto NFkB p105/p50 Inhibitor Peptide Set
Peso molecular 3529
Inhibidores NFkB p105/p50
Formulario Liofilizado
Para uso exclusivo en investigación