missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NFkB p105/p50 Antibody (5D10D11), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication
217.00€
Especificaciones
| Antígeno | NFkB p105/p50 |
|---|---|
| Clon | 5D10D11 |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18783104
|
Novus Biologicals
NBP2-22178-0.025ml |
0.025 mL |
217.00€
0.03 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
NFkB p105/p50 Monoclonal specifically detects NFkB p105/p50 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
| NFkB p105/p50 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 | |
| Monoclonal | |
| Ascites | |
| RUO | |
| Human | |
| 4790 | |
| Purified recombinant fragment of human NFkB p105/p50 expressed in E. Coli. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 5D10D11 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Diabetes Research, DNA Repair, Neurodegeneration, Neuroscience, Nucleotide Excision Repair, Phospho Specific, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators | |
| DKFZp686C01211, DNA binding factor KBF1, DNA-binding factor KBF1, EBP-1, KBF1, NF-kappaB, NF-kappa-B, NF-kappabeta, NFKB-p105, NFKB-p50, nuclear factor kappa-B DNA binding subunit, nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit, nuclear factor NF-kappa-B p50 subunit, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1MGC54151, p105, p50 | |
| NFKB1 | |
| IgG2a | |
| Unpurified | |
| 50/105 kDa |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto