missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NFkB p105/p50 Antibody (5D10D11), Novus Biologicals™

Código de producto. 18783104 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18783104 0.025 mL 0.03 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18783104

Marca: Novus Biologicals NBP2221780.025ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication

NFkB p105/p50 Monoclonal specifically detects NFkB p105/p50 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NFkB p105/p50
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 5D10D11
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Alias de gen DKFZp686C01211, DNA binding factor KBF1, DNA-binding factor KBF1, EBP-1, KBF1, NF-kappaB, NF-kappa-B, NF-kappabeta, NFKB-p105, NFKB-p50, nuclear factor kappa-B DNA binding subunit, nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit, nuclear factor NF-kappa-B p50 subunit, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1MGC54151, p105, p50
Símbolos de los genes NFKB1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human NFkB p105/p50 expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 50/105 kDa
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Diabetes Research, DNA Repair, Neurodegeneration, Neuroscience, Nucleotide Excision Repair, Phospho Specific, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4790
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Ascites
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.