missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NFIB Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 30023706 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30023706 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30023706

Marca: Novus Biologicals NBP204122PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NFIB Polyclonal antibody specifically detects NFIB in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NFIB
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, Immunoprecipitation
Formulación PBS
Alias de gen CCAAT-box-binding transcription factor, CTF, HMGIC/NFIB, NF-I/B, NFI-B, NFIB2, NFIB3, NFI-RED, nuclear factor 1 B-type, Nuclear factor 1/B, nuclear factor I/BNF1-B, TGGCA-binding protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Maps to a region between residue 325 and 375 of human Nuclear Factor I/B using the numbering given in entry NP_005587.2 (GeneID 4781).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4781
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.