missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NF-L Antibody (SPM204), DyLight 594 , Novus Biologicals™

Código de producto. 18568304 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18568304 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18568304

Marca: Novus Biologicals NBP311576DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NF-L Monoclonal antibody specifically detects NF-L in Human, Rat, Porcine, Bovine, Chicken samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NF-L
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SPM204
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 68 kDa neurofilament protein, neurofilament protein, light chain, neurofilament subunit NF-L, Neurofilament triplet L protein, neurofilament, light polypeptide, neurofilament-light, NF68FLJ53642, NF-L, NFLlight polypeptide 68kDa
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Neurofilament Purified from human brain
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cell Biology, Cellular Markers, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4747
Especies diana Human, Rat, Pig, Bovine, Chicken
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.