missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NF-H Antibody (RT97), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18196772 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18196772 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18196772

Marca: Novus Biologicals NBP233062F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NF-H Monoclonal specifically detects NF-H in Human, Mouse, Rat, Porcine, Chicken samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NF-H
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon RT97
Conjugado FITC
Dilución ELISA
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen 200 kDa neurofilament protein, KIAA0845, Neurofilament Heavy (200kDa), neurofilament heavy polypeptide, Neurofilament triplet H protein, neurofilament, heavy polypeptide, neurofilament, heavy polypeptide 200kDa, NF200, NFH, NF-H
Símbolos de los genes NEFH
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Triton-X 100 insoluble protein fraction of rat brain (Uniprot: P12036)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cell Biology, Cellular Markers, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba This monoclonal antibody reacts with a 200kDa protein, identified as heavy sub-unit of neurofilaments (NF-H). Neurofilaments make up the main structural elements of axons and dendrites and are found in neurons, peripheral nerves, and sympathetic ganglion cells. Neurofilaments consist of three major subunits with molecular weights of 68kDa (NF-L), 160kDa (NF-M) and 200kDa (NF-H). Anti-neurofilament stains a number of neural, neuroendocrine, and endocrine tumors. Neuromas, ganglioneuromas, gangliogliomas, ganglioneuroblastomas, and neuroblastomas stain positively for anti-neurofilament. Neurofilaments are also present in paragangliomas as well as adrenal and extra-adrenal pheochromocytomas. Carcinoids, neuroendocrine carcinomas of the skin, and oat cell carcinomas of the lung also express neurofilament.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Chicken
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.