Learn More
NF-H Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
179.00€ - 474.00€
Especificaciones
| Antígeno | NF-H |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:10000, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000, Immunohistochemistry Free-Floating 1:2000 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Free Floating), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18252703
|
Novus Biologicals
NBP1-05215-0.025ML |
0.025 mL |
179.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18238300
|
Novus Biologicals
NBP1-05215 |
0.1 mL |
474.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
NF-H Polyclonal specifically detects NF-H in Rat, Chicken samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry Free-Floating.Especificaciones
| NF-H | |
| Immunohistochemistry (Free Floating), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cytoskeleton Markers, Neurodegeneration, Neurofilaments, Neuronal Cell Markers, Neuroscience | |
| Whole antisera with No Preservative | |
| 4744 | |
| Purified rat Neurofilament Heavy construct containing most of the tandem KSP repeats [UniProt# P16884] | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 1:10000, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000, Immunohistochemistry Free-Floating 1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Antisera | |
| RUO | |
| Rat, Chicken | |
| 200 kDa neurofilament protein, KIAA0845, Neurofilament Heavy (200kDa), neurofilament heavy polypeptide, Neurofilament triplet H protein, neurofilament, heavy polypeptide, neurofilament, heavy polypeptide 200kDa, NF200, NFH, NF-H | |
| NEFH | |
| IgG | |
| Unpurified | |
| 200 kDa |
For Research Use Only