missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
NF-H Polyclonal specifically detects NF-H in Rat, Chicken samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry Free-Floating.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NF-H |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Free Floating), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:10000, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000, Immunohistochemistry Free-Floating 1:2000 |
| Formulación | Whole antisera with No Preservative |
| Alias de gen | 200 kDa neurofilament protein, KIAA0845, Neurofilament Heavy (200kDa), neurofilament heavy polypeptide, Neurofilament triplet H protein, neurofilament, heavy polypeptide, neurofilament, heavy polypeptide 200kDa, NF200, NFH, NF-H |
| Símbolos de los genes | NEFH |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Purified rat Neurofilament Heavy construct containing most of the tandem KSP repeats [UniProt# P16884] |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?