Descripción
NF-H Monoclonal specifically detects NF-H in Human, Mouse, Rat, Porcine, Chicken samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NF-H |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | NF421 |
| Conjugado | DyLight 488 |
| Dilución | ELISA |
| Alias de gen | 200 kDa neurofilament protein, KIAA0845, Neurofilament Heavy (200kDa), neurofilament heavy polypeptide, Neurofilament triplet H protein, neurofilament, heavy polypeptide, neurofilament, heavy polypeptide 200kDa, NF200, NFH, NF-H |
| Símbolos de los genes | NEFH |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant full-length human NF-H protein (Uniprot: P12036) |
| Mostrar más |
For Research Use Only