Learn More
NF-H Antibody (NEFL.H/2324R), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Código de producto. 18541773 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18541773 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18541773 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308552AF750
Rabbit Monoclonal Antibody
NF-H Monoclonal antibody specifically detects NF-H in Human, Mouse, Rat, Porcine, Chicken samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NF-H
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon NEFL.H/2324R
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 200 kDa neurofilament protein, KIAA0845, Neurofilament Heavy (200kDa), neurofilament heavy polypeptide, Neurofilament triplet H protein, neurofilament, heavy polypeptide, neurofilament, heavy polypeptide 200kDa, NF200, NFH, NF-H
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human NF-H protein (Uniprot: P12036)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cell Biology, Cellular Markers, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4744
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Chicken
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG