Learn More
Neutrophils Antibody (Nimp-R14), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18492096 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18492096 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18492096 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP280078MFV450
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rat Monoclonal Antibody
Neutrophils Monoclonal antibody specifically detects Neutrophils in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno Neutrophils
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon Nimp-R14
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Purified mouse BALB/c neutrophils.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.