missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neutrophil Elastase/ELA2 Antibody (NP57), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18749000 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18749000 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18749000 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP250529AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Neutrophil Elastase/ELA2 Monoclonal antibody specifically detects Neutrophil Elastase/ELA2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neutrophil Elastase/ELA2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon NP57
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Bone marrow serine protease, EC 3.4.21, EC 3.4.21.37, ELA2granulocyte-derived elastase, elastase 2, neutrophil, elastase, neutrophil expressed, Elastase-2, GE, HLEelastase-2, HNE, Human leukocyte elastase, leukocyte elastase, medullasin, NE, neutrophil elastase, PMN elastase, PMN-E, polymorphonuclear elastase, SCN1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Neutrophil granule proteins
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1991
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.