missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neutrophil Elastase/ELA2 Antibody (950334), Biotin, R&D Systems™

Código de producto. 18011906 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18011906 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18011906

Marca: Novus Biologicals MAB9167B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Neutrophil Elastase/ELA2 Monoclonal specifically detects Neutrophil Elastase/ELA2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neutrophil Elastase/ELA2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 950334
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Bone marrow serine protease, EC 3.4.21, EC 3.4.21.37, ELA2granulocyte-derived elastase, elastase 2, neutrophil, elastase, neutrophil expressed, Elastase-2, GE, HLEelastase-2, HNE, Human leukocyte elastase, leukocyte elastase, medullasin, NE, neutrophil elastase, PMN elastase, PMN-E, polymorphonuclear elastase, SCN1
Símbolos de los genes ELANE
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Partial recombinant human ELA2 protein (aa28-252)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1991
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.