missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Neurotrophin 4, human

Código de producto. 15448669
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
2 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15448669 2 μg 2 microgramos
15438669 10 μg 10 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15448669

Marca: Thermo Scientific™ J67197.&E

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Peso molecular 28 kd
Cantidad 2 μg
Envase Plastic Bottle
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Formulario Lyophilized
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.