Descripción
The Neuropilin-1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC2358 and based on accession number NM_124628. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| Para utilizar con (aplicación) | Western Blot |
| Cantidad | 0,1 mg |
| Tampón de almacenamiento | RIPA buffer |
| Pureza | Protein |
| Especificidad de la prueba | Homo sapiens neuropilin 1 (NRP1), transcript variant 2, mRNA. |
| Contenido y almacenamiento | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Categoría de investigación | Adaptive Immunity, Angiogenesis, Breast Cancer, Cancer, Cardiovascular Biology, Neuroscience, Virology Bacteria and Parasites |
| Sinónimo | BDCA4, CD304, CD304 antigen, DKFZp686A03134, DKFZp781F1414, neuropilin 1, neuropilin-1, NP1, NRP, transmembrane receptor, Vascular endothelial cell growth factor 165 receptor, VEGF165R |
| Protein State | Native |
Para uso exclusivo en investigación