missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neuropilin-1 Antibody (761705) [DyLight 350], Novus Biologicals™

Código de producto. 18516215 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18516215 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18516215

Marca: Novus Biologicals FAB5994D

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Neuropilin-1 Monoclonal antibody specifically detects Neuropilin-1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neuropilin-1
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 761705
Conjugado DyLight 350
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BDCA4, CD304, CD304 antigen, DKFZp686A03134, DKFZp781F1414, neuropilin 1, neuropilin-1, NP1, NRP, transmembrane receptor, Vascular endothelial cell growth factor 165 receptor, VEGF165R
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Neuropilin-1, Phe21-Pro856 , Accession # P97333
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Angiogenesis, Breast Cancer, Cancer, Cardiovascular Biology, Neuroscience, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8829
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.