missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neuropilin-1 Antibody (446921), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18665903 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18665903 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18665903

Marca: Novus Biologicals FAB3870B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Neuropilin-1 Monoclonal antibody specifically detects Neuropilin-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neuropilin-1
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 446921
Conjugado Biotin
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen BDCA4, CD304, CD304 antigen, DKFZp686A03134, DKFZp781F1414, neuropilin 1, neuropilin-1, NP1, NRP, transmembrane receptor, Vascular endothelial cell growth factor 165 receptor, VEGF165R
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Neuropilin-1, Phe22-Lys644, Accession # NP_001019799
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Angiogenesis, Breast Cancer, Cancer, Cardiovascular Biology, Neuroscience, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8829
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.