missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neuronatin Antibody (SR2316), Novus Biologicals™

Código de producto. 18683434 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18683434 100 μg 100 microlitros
18687634 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18683434

Marca: Novus Biologicals NBP322129100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Neuronatin Monoclonal antibody specifically detects Neuronatin in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neuronatin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon SR2316
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen MGC1439, neuronatin, Peg5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Neuronatin (Uniprot #: Q16517)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4826
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.