Learn More
Neuronal Pentraxin 2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200067927 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
18523100 0.025 mg 25 microgramos
1 options
Código de producto. 18523100 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1768990.025mg
Rabbit Polyclonal Antibody
Neuronal Pentraxin 2 Polyclonal specifically detects Neuronal Pentraxin 2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Neuronal Pentraxin 2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5-4 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_002514
Alias de gen NARP, neuronal activity-regulated pentaxin, neuronal pentraxin IIapexin, neuronal pentraxin-2, NP2, NP-II
Símbolos de los genes NPTX2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the center of the human NPTX2. The immunogen is located within amino acids 170 - 220 of NPTX2. Amino Acid Squence: LHNETSAHRQKTESTL
Peso molecular del antígeno 47 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4885
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only