Learn More
Neuroligin 3/NLGN3 Rabbit anti-Human, Clone: 242, Novus Biologicals™
Código de producto. p-7198904 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18227947 50 μg 50 microlitros
18208657 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18227947 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP28982450UL
Rabbit Monoclonal Antibody
Neuroligin 3/NLGN3 Monoclonal specifically detects Neuroligin 3/NLGN3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Neuroligin 3/NLGN3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 242
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:25-1:100
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen ASPGX1, AUTSX1, Gliotactin homolog, KIAA1480HNL3, neuroligin 3, neuroligin-3, NL3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human Neuroligin 3/NLGN3 Protein
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54413
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG