missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neuroglycan C/CSPG5 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18669656 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18669656 0.1 mL 0.10 ml
18604458 25 μL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18669656

Marca: Novus Biologicals NBP249669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Neuroglycan C/CSPG5 Polyclonal antibody specifically detects Neuroglycan C/CSPG5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neuroglycan C/CSPG5
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Alias de gen CALEB, chondroitin sulfate proteoglycan 5, chondroitin sulfate proteoglycan 5 (neuroglycan C), MGC44034, Neuroglycan C, NGCAcidic leucine-rich EGF-like domain-containing brain protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: EEDDKDAVGGGDLEDENELLVPTGKPGLGPGTGQPTSRWHAVPPQHTLGSVPGSSIALRPRPGEPGRDLASSE
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10675
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.