Learn More
Novus Biologicals™ Neurogenin-3 Antibody (NGN3/1809) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 30024193 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
30024193 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 30024193
Marca: Novus Biologicals™ NBP326981
Mouse Monoclonal Antibody
Neurogenin-3 Monoclonal antibody specifically detects Neurogenin-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antígeno Neurogenin-3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon NGN3/1809
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL for 30 minutes at RT
Formulación 10 mM PBS
Alias de gen Atoh5, BHLHA7, bHLHa7NGN-3, Class A basic helix-loop-helix protein 7, Math4B, neurogenin 3, neurogenin-3, NGN3, Protein atonal homolog 5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-200) of human Neurogenin-3 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50674
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C to -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto