missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Neurogenin-3 Antibody (NGN3/1808) [Alexa Fluor™ 488], Novus Biologicals™

Código de producto. 30060091 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30060091 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30060091 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP326980AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Neurogenin-3 Monoclonal antibody specifically detects Neurogenin-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neurogenin-3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon NGN3/1808
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Atoh5, BHLHA7, bHLHa7NGN-3, Class A basic helix-loop-helix protein 7, Math4B, neurogenin 3, neurogenin-3, NGN3, Protein atonal homolog 5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-200) of human Neurogenin-3 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50674
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.