missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neurogenin-2 Antibody (SR1400), Novus Biologicals™

Código de producto. 18672715 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18672715 100 μg 100 microlitros
18699913 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18672715

Marca: Novus Biologicals NBP322171100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Neurogenin-2 Monoclonal antibody specifically detects Neurogenin-2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neurogenin-2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon SR1400
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen Atoh4, BHLHA8, bHLHa8MGC46562, Class A basic helix-loop-helix protein 8, Math4A, neurogenin 2, neurogenin-2, ngn-2, NGN2, Protein atonal homolog 4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Neurogenin-2 (Uniprot #: Q9H2A3)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 63973
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.