missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neurogenin-2 Antibody (2A8), Novus Biologicals™

Código de producto. 18590060 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18590060 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18590060

Marca: Novus Biologicals H00063973M10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Neurogenin-2 Monoclonal antibody specifically detects Neurogenin-2 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Single Cell Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neurogenin-2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Single Cell Western
Clasificación Monoclonal
Clon 2A8
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA 1:100 - 1:2000, Single Cell Western 100 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen NP_076924
Alias de gen Atoh4, BHLHA8, bHLHa8MGC46562, Class A basic helix-loop-helix protein 8, Math4A, neurogenin 2, neurogenin-2, ngn-2, NGN2, Protein atonal homolog 4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NEUROG2 (NP_076924, 74 a.a. ∽ 175 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. CRPARLLGLVHDCKRRPSRARAVSRGAKTAETVQRIKKTRRLKANNRERNRMHNLNAALDALREVLPTFPEDAKLTKIETLRFAHNYIWALTETLRLADHCG
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 63973
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.